Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces colonnes, qui associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
499.66€ - 567.83€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide en ligne |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système HPLC classique |
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Colonne HPLC en ligne |
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10578015
|
Thermo Scientific™
60312-201 |
HyperSep Retain PEP | 2,1 mm |
499.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10169044
|
Thermo Scientific™
60312-202 |
HyperSep Retain PEP | 3,0 mm |
529.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10199174
|
Thermo Scientific™
60312-301 |
HyperSep Retain CX | 2,1 mm |
539.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10629375
|
Thermo Scientific™
60312-302 |
HyperSep Retain CX | 3,0 mm |
529.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547435
|
Thermo Scientific™
60312-401 |
HyperSep Retain AX | 2,1 mm |
499.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10733976
|
Thermo Scientific™
60312-402 |
HyperSep Retain AX | 3,0 mm |
529.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10240895
|
Thermo Scientific™
60312-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
536.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10577435
|
Thermo Scientific™
60312-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
567.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
- l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
- le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :- HyperSep Retain™ PEP : pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
- HyperSep Retain-CX : pour la rétention d’analytes basiques et apolaires
- HyperSep Retain-AX : pour la rétention d’analytes acides et apolaires
- HyperSep Hypercarb™ : pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
Extraction en phase solide en ligne | |
Système HPLC classique | |
HyperSep | |
Colonne HPLC en ligne |