Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Diol
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires grâce à ces cartouches diol SPE.
196.37€ - 278.98€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction et purification des composés polaires |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Diol |
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10117754
|
Thermo Scientific™
60108-571 |
50 mg | 1 ml |
268.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488854
|
Thermo Scientific™
60108-572 |
100 mg | 1 ml |
273.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10741937
|
Thermo Scientific™
60108-573 |
200 mg | 3 ml |
216.72€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10177734
|
Thermo Scientific™
60108-574 |
500 mg | 3 ml |
227.76€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10065864
|
Thermo Scientific™
60108-575 |
500 mg | 6 ml |
216.72€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10340955
|
Thermo Scientific™
60108-576 |
1 000 mg | 6 ml |
196.37€
30 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10714457
|
Thermo Scientific™
60108-755 |
2 000 mg | 15 ml |
228.69€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10260145
|
Thermo Scientific™
60108-756 |
5 000 mg | 25 ml |
251.44€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504295
|
Thermo Scientific™
60108-757 |
10 000 mg | 75 ml |
278.98€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol présente de courtes chaînes alkyles avec des groupes fonctionnels polaires et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Exemples d’applications :
- Extraction en phase normale de composés polaires
- Purification de composés polaires
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Extraction et purification des composés polaires | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Diol |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |