Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Diol
Product Code. 10117754 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Unit Size:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10117754
Brand: Thermo Scientific™ 60108571
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires grâce à ces cartouches diol SPE.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol présente de courtes chaînes alkyles avec des groupes fonctionnels polaires et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Exemples d’applications :
  • Extraction en phase normale de composés polaires
  • Purification de composés polaires
Les cartouches SPE HyperSep Diol sont généralement utilisées comme alternative à la silice dans les applications en phase normale où le caractère acide de la silice peut être problématique.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Poids de lit de 50 mg ; volume de colonne de 1 ml
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction et purification des composés polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Diol
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Quantité Boîte de 100