Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Cyano
Obtenez un isolement optimisé des composés polaires des matrices apolaires grâce à ces cartouches SPE Cyano à polarité moyenne.
202.93€ - 432.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Rétention de composés polaires à partir de matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Cyano
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10755564
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-745
100 mg 1 ml
298.14€
100 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10556375
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-746
50 mg 1 ml
261.02€
100 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10121083
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-747
200 mg 3 ml
219.12€
50 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10765564
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-748
500 mg 3 ml
202.93€
50 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10364233
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-750
1 000 mg 6 ml
223.90€
30 pièces
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10239794
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60108-751
2 000 mg 15 ml
228.69€
20 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10417134
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60108-752
5 000 mg 25 ml
385.54€
20 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
10630816
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60108-753
10 000 mg 75 ml N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano, à polarité moyenne, sont moins rétentives que la silice ou le diol et sont optimisées pour l’isolement de composés polaires à partir de matrices apolaires. Exemples d’applications :
  • Rétention de composés polaires à partir d’hexane et d’huiles
  • Extraction en phase inverse de composés modérément polaires
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Specifica
Specifica
Rétention de composés polaires à partir de matrices non polaires
40 à 60 μm
HyperSep Cyano
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Cyano
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato