Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Cyano
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano, à polarité moyenne, sont moins rétentives que la silice ou le diol et sont optimisées pour l’isolement de composés polaires à partir de matrices apolaires. Exemples d’applications :
- Rétention de composés polaires à partir d’hexane et d’huiles
- Extraction en phase inverse de composés modérément polaires
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 1 ml |
| Description | Poids du lit de 50 mg ; volume de colonne de 1 ml |
| Poids du lit | 50 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention de composés polaires à partir de matrices non polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Cyano |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Afficher plus |