Learn More
Thermo Scientific™ Chemises de cuve HyPerforma, CX3-9 Liner
Le système de chemises de cuve muni d’un train supérieur se compose d’un film plastique multicouche à simple bande CX3-9, dont les dimensions sont optimisées pour les tambours et les cuves cylindriques aux normes du secteur couramment utilisées.Ils disposent d’un plateau ouvert qui assure une récupération maximale ainsi que d’un chariot à tambour pour assurer la mobilité.
771.69€ - 2695.00€
Spécification
Conditionnement externe | Cartons |
---|---|
Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
Méthode de stérilisation | Irradiés |
Gamme de produits | HyPerforma |
Film Description | CX3-9 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17810647
|
Thermo Scientific™
SH30647.10 |
378 L |
815.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17820567
|
Thermo Scientific™
SH30647.11 |
757 L |
2695.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17840567
|
Thermo Scientific™
SH30647.18 |
19 L |
905.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17830567
|
Thermo Scientific™
SH30647.19 |
28 L |
915.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17870567
|
Thermo Scientific™
SH30647.20 |
38 L | N/A | ||||||
Description
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans une salle blanche ISO 7 dans des conditions de BPFa stériles.
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables et réduit les risques de contamination croisée.
Applications :
- Élimine tout besoin de nettoyage de cuve et permet de réduire les temps de cycle.
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
Cartons | |
Irradiés | |
CX3-9 |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
HyPerforma |