Learn More
Thermo Scientific™ Chemises de cuve HyPerforma, CX3-9 Liner
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans une salle blanche ISO 7 dans des conditions de BPFa stériles.
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables et réduit les risques de contamination croisée.
Applications :
- Élimine tout besoin de nettoyage de cuve et permet de réduire les temps de cycle.
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 757 L |
| Capacité (impériale) | 200 gal. |
| Conditionnement externe | Cartons |
| Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
| Méthode de stérilisation | Irradiés |
| Gamme de produits | HyPerforma |
| Film Description | CX3-9 |