Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose d’hydroxypropyle, M.W. moyen 100,000
83.22€ - 1153.74€
Identifiants chimiques
CAS 9004-64-2
Formule moléculaire (C24H44O16)n
Numéro MDL MFCD00132688
Synonyme 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10723191
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
184881000
100 g Flacon en verre
83.22€
100g
10477380
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
184882500
250 g Flacon en verre
159.41€
250g
10667753
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
184880010
1 kg Flacon en verre
368.84€
1kg
15129223
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
184880051
5 kg Récipient en plastique
1153.74€
5kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : NF9050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Hydroxypropyl cellulose, Average M.W. 100.000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cellulose d’hydroxypropyle, M.W. moyen 100,000