Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose d’hydroxypropyle, M.W. moyen 100,000
Code produit. 10477380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10477380
Marque: Thermo Scientific Chemicals 184882500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-64-2
Formule moléculaire (C24H44O16)n
Numéro MDL MFCD00132688
Synonyme 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl cellulose
Couleur Blanc à crème
pH 5 to 8.5 (1% soln.)
Forme physique Granulés ou poudre cristalline
Quantité 250 g
Poids de la formule 100.000 (Average )
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Viscosité 75-150 mPa.s 5% aq.sol.