Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10593484
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10593484
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10593484
Marque: Thermo Scientific Acros 270100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15, 4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467123 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0463302 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0457062 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0448659 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0395142 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Nom du produit
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >