Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488356
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
5000g
500g
Code produit. 11488356
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15398.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, le pentachlorure phosphoreux, le calcium et le sulfate de cuivre(II) anhydre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 152°C (dec.)
pH 3.6
Quantité 5000 g
Formule linéaire NH2OH·HCl
Numéro UN UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.67