Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, ACROS Organics, Quantité :1 kg, CAS :5470-11-1, blanc, point de fusion :155°C à 158°C, Formule moléculaire :H3NO.HCl, poids moléculaire :69,49, emballage :Flacon en plastique, Pourcentage de pureté :97%
30.60€ - 601.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5470-11-1 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH4NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.49 |
Numéro MDL | MFCD00051089 |
Clé InChI | WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci |
CID PubChem | 443297 |
ChEBI | CHEBI:5807 |
Nom IUPAC | Hydroxylamine ; hydrochlorure |
SMILES | Cl.NO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10124380
|
Thermo Scientific Acros
170361000 |
100 g |
30.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10184420
|
Thermo Scientific Acros
170365000 |
500 g |
80.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10245840
|
Thermo Scientific Acros
170360010 |
1 kg |
151.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15204664
|
Thermo Scientific Acros
170360050 |
5 kg |
601.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
5470-11-1 | |
69.49 | |
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N | |
443297 | |
Hydroxylamine ; hydrochlorure |
ClH4NO | |
MFCD00051089 | |
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci | |
CHEBI:5807 | |
Cl.NO |
Spécification
Hydroxylamine hydrochloride | |
97% | |
Blanc | |
97% | |
H2NOH·HCl | |
01,478; 02,217; 07,176; 09,245 | |
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci | |
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N | |
Hydroxylamine ; hydrochlorure | |
443297 | |
69.49 | |
Authentique |
155°C to 158°C | |
5470-11-1 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
ClH4NO | |
MFCD00051089 | |
15,4867 | |
Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether | |
Cl.NO | |
69.49 | |
CHEBI:5807 | |
97% | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de provoquer le canc
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protecti
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-798-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NC3675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.