Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15204664
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Chlorhydrate d’hydroxylamine, 97 %, ACROS Organics, Quantité :1 kg, CAS :5470-11-1, blanc, point de fusion :155°C à 158°C, Formule moléculaire :H3NO.HCl, poids moléculaire :69,49, emballage :Flacon en plastique, Pourcentage de pureté :97%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 97%