Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
476.00€ - 1655.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Filtre à vide hydrosol 47 mm |
Stérilité | Produit non stérile |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10111541
|
Merck
XX20047RK |
Kit de pièces de rechange |
476.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654552
|
Merck
XX2004704 |
Ensemble entonnoir et anneau de blocage |
1655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450103
|
Merck
XX2004702 |
Base et grille pour filtre en acier inoxydable, bouchon en silicone, joint en PTFE |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
The Hydrosol filter holder replacement PartsXX2004704 Funnel and Locking Ring Assembly, stainless steelXX2004702 Base with Screen, gasket and supportXX20047RK Replacement Parts Kit for Hydrosol Filter HolderSpécification
Non autoclavable | |
Filtre à vide hydrosol 47 mm | |
Produit non stérile |