Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX20047RK
442.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes: Molettes de verrouillage, jeu de clés, anneau de blocage, joint en PTFE.
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Les pièces de rechange du porte-filtre Hydrosol comprennent : XX2004704 Ensemble entonnoir et anneau de blocage en acier inoxydable, XX2004702 Socle avec grille, joint et supportXX20047RK Kit de pièces de rechange pour porte-filtre HydrosolSpécification
Non autoclavable | |
Filtre à vide hydrosol 47 mm | |
Non stérile |
Kit de pièces de rechange | |
Aluminium anodisé |