Learn More
Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate |
Point de fusion | 30.0°C |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Orange |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | HAuCl4·xH2O |
Merck Index | 14, 4522 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether |
Poids de la formule | 339.78 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466170 | Certificat d’analyse | 08/10/2024 | 223620050,223620010 |
A0455247 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 223620050,223620010 |
A0396454 | Certificat d’analyse | 16/12/2022 | 223620050,223620010 |
A0392465 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 223620050,223620010 |
A0402376 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 223620050,223620010 |
Sécurité et traitement
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche