Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 510.54€
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10763201
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202460250
25 mL Flacon en plastique
24.22€
25mL
10773201
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202465000
500 mL Flacon en plastique
32.96€
500mL
10002780
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202460010
1 L Flacon en plastique
48.24€
1L
10286350
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202460025
2.5 L Flacon en plastique
90.55€
2.50L
10096153
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202460100
10 L Récipient en plastique
279.39€
10L
10434833
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202460251
25 L Récipient en plastique
510.54€
25L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
7722-84-1, 7732-18-5
34
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
784
peroxyde d’hydrogène
H2O2
MFCD00011333
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CHEBI:16240
OO
Spécification
108.0°C
-33.0°C
7722-84-1, 7732-18-5
Poudre
H2O2
01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
peroxyde d’hydrogène
784
34
Analytique
1.1350g/mL
Hydrogen peroxide
For analysis, Stabilized
Jaune à marron
H2O2
MFCD00011333
15, 4835
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
OO
34
CHEBI:16240
34.5 to 37%
1.135
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-765-
Identifiant produit
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide