Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10773201
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10773201
500 mL, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10773201
Marque: Thermo Scientific Acros 202465000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Point d’ébullition 108.0°C
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Point de fusion -33.0°C
Note relative au nom For analysis, Stabilized
Couleur Jaune à marron
Forme physique Poudre
Quantité 500 mL
Formule linéaire H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Merck Index 15, 4835
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 34.5 to 37%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.135
Densité 1.1350g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468029 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Numéro de lotA0461459 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Numéro de lotA0449844 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Numéro de lotA0450364 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Numéro de lotA0422258 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >