Learn More
Peroxyde d’hydrogène, réactif ACS, solution à 30 % en poids dans l’eau, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide |
| Couleur | Sans désignation |
| Point d’ébullition | 108.0°C |
| Point de fusion | -33.0°C |
| Formule linéaire | HOOH |
| Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
| Densité | 1.1100g/mL |
| Merck Index | 15, 4835 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether, alcohol, insoluble in petroleum ether, decomposed by many organic solvents |
| Poids de la formule | 34 |
| Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| B0547445A | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 411885000, 411880025, 411881000, 411880010 |
| A0445712 | Certificat d’analyse | 30/04/2024 | 411885000, 411880025, 411881000, 411880010 |
| A0451292 | Certificat d’analyse | 10/04/2024 | 411885000, 411880025, 411881000, 411880010 |
| B0542236A | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 411885000, 411880025, 411881000, 411880010 |
| B0541294A | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 411885000, 411880025, 411881000, 411880010 |
Sécurité et traitement
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.