Learn More
Peroxyde d’hydrogène, réactif ACS, solution à 30 % en poids dans l’eau, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10277183
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Couleur Sans désignation
Point d’ébullition 108.0°C
Point de fusion -33.0°C
Formule linéaire HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densité 1.1100g/mL
Merck Index 15, 4835
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether, alcohol, insoluble in petroleum ether, decomposed by many organic solvents
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 29.0 to 32.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la décomposition >125°C
Quantité 2.5 kg
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.