Learn More
Acide bromhydrique, pur, solution à 33 % en poids dans l’acide acétique glacial, Thermo Scientific Chemicals
Bromure d’hydrogène, 31 à 34 % en poids (HBr), BRH, numéro CAS 10035-10-6, 64-19-7, bromhydrure d’acide, acido bromidrico, acide hydrobromique anhydre, bromowodor, bromowodor (polonais), bromwasserstoff, broomwaterstof, acide hydrobromique, bromhydrate, bromure d’hydrogène, 2,5 l, pression de vapeur : 300 mmHg à 20 °C
82.01€ - 246.23€
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10011200
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
123185000
500 ml Flacon en verre
82.01€
500mL
10626132
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
123180010
1 L Flacon en verre
136.68€
1L
11334996
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
123180025
2,5 L Flacon en verre
246.23€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
10035-10-6, 64-19-7
80.91
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
BrH
MFCD00011323
Br
Spécification
Acide bromhydrique
10035-10-6, 64-19-7
Solution fumante
HBr
2922
09, 4665
Br
80.91
31 à 34 % en poids (HBr)
300 mmHg à 20°C
Pures
Jaune
BrH
MFCD00011323
01,450 ; 02,214 ; 03,154 ; 04,249 ; 05,332 ; 06,282 ; 10,200 ; 15,273
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
bromure d’hydrogène
80.9
Pures
1.4200 g/ml
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Liquide et vapeur inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Danger
Identifiant produit
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Hydrogen bromide