Learn More
Acide bromhydrique, pur, solution à 33 % en poids dans l’acide acétique glacial, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10011200
Acide bromhydrique, pur, solution à 33 % en poids dans l’acide acétique glacial, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10011200
500 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10011200
Marque: Thermo Scientific Acros 123185000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Bromure d’hydrogène, 31 à 34 % en poids (HBr), BRH, numéro CAS 10035-10-6, 64-19-7, bromhydrure d’acide, acido bromidrico, acide hydrobromique anhydre, bromowodor, bromowodor (polonais), bromwasserstoff, broomwaterstof, acide hydrobromique, bromhydrate, bromure d’hydrogène, 2,5 l, pression de vapeur : 300 mmHg à 20 °C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide bromhydrique
Note relative au nom Pures
Couleur Jaune
Forme physique Solution fumante
Quantité 500 ml
Formule linéaire HBr
Numéro UN 2922
Fieser 01,450 ; 02,214 ; 03,154 ; 04,249 ; 05,332 ; 06,282 ; 10,200 ; 15,273
Merck Index 09, 4665
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
Poids de la formule 80.9
Pourcentage de pureté 31 à 34 % en poids (HBr)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 300 mmHg à 20°C
Densité 1.4200 g/ml
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463267 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number123180010,123180025,123185000
Numéro de lotA0452715 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number123180010,123180025,123185000
Numéro de lotA0444337 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number
Numéro de lotA0456569 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2023 Catalog Number123180010,123180025,123185000
Numéro de lotA0393897 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number123180010,123180025,123185000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Hydrogen bromide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide bromhydrique, pur, solution à 33 % en poids dans l’acide acétique glacial, Thermo Scientific Chemicals >