Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Hydrodex γ-TBDAc
Marque: Macherey-Nagel™ 723387.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
Séparation des énantiomères GC | |
25 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Hydrodex γ-TBDAc | |
220°C à 240°C | |
Hydrodex γ-TBDAc |