Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Hydrodex γ-TBDAc
1310.00€ - 1965.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
Phase stationnaire | Hydrodex γ-TBDAc |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | Séparation des énantiomères GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12402770
|
Macherey-Nagel™
723387.25 |
25 m |
1310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12412770
|
Macherey-Nagel™
723387.50 |
50 m |
1965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,4 mm | |
Hydrodex γ-TBDAc | |
Séparation des énantiomères GC | |
Hydrodex γ-TBDAc |
0,25 mm | |
Colonne capillaire GC | |
220°C à 240°C | |
1/boîte |