Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires HYDRODEX™ β-PM pour GC
Permet d’analyser de nombreux composés sans dérivatisation. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-PM pour GC sont des phases avec 7 unités de glucoseβ -cyclodextrine pour la séparation énantiomère en chromatographie en phase gazeuse. Cette phase hydrophile avec des ligants polaires courts est une phase chimiquement non liée.
1310.00€ - 1965.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
Phase stationnaire | HYDRODEX β-PM |
Type | Colonne capillaire GC |
Température max. | Pour les opérations isothermes : 230°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 250°C |
Alert:
L’eau en tant que solvant est strictement interdite pour toutes les phases de cyclodextrine. Il est recommandé de sécher l’échantillon et de le dissoudre dans un solvant non polaire approprié.
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10524922
|
Macherey-Nagel™
723370.25 |
25 m |
1310.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10748812
|
Macherey-Nagel™
723370.50 |
50 m |
1965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
L’un des principaux avantages des colonnes HYDRODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La dérivatisation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase HYDRODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
- Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de sept unités de glucose β-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
- Heptakis-(2,3,6- tri-O-méthyl)-β-cyclodextrine
- Ligands : R2=R3=R6=méthyl ; n=2
- En raison du point de fusion élevé des phases, elles sont diluées avec des polysiloxanes optimisés
- Recommandé pour les esters d’acide hydroxycarboxylique, les alcools, les diols, les oléfines, les lactones, les acétals
Spécification
0,4 mm | |
HYDRODEX β-PM | |
Pour les opérations isothermes : 230°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 250°C | |
HYDRODEX β-PM | |
1/boîte |
0,25 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Séparation des énantiomères | |
Polaire |