Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires HYDRODEX™ β-PM pour GC
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
L’un des principaux avantages des colonnes HYDRODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La dérivatisation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase HYDRODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
- Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de sept unités de glucose β-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
- Heptakis-(2,3,6- tri-O-méthyl)-β-cyclodextrine
- Ligands : R2=R3=R6=méthyl ; n=2
- En raison du point de fusion élevé des phases, elles sont diluées avec des polysiloxanes optimisés
- Recommandé pour les esters d’acide hydroxycarboxylique, les alcools, les diols, les oléfines, les lactones, les acétals
Spécification
Spécification
| Température max. | Pour les opérations isothermes : 230°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 250°C |
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | HYDRODEX β-PM |
| À utiliser avec (application) | Séparation des énantiomères |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Matériau de remplissage | HYDRODEX β-PM |
| Polarité | Polaire |
| Quantité | 1/boîte |