Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5 N), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Description
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 2,5 L |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 36.46g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
7Minutes
33Secondes
44Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5 N), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu