Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
57.65€ - 75.35€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10522533
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4340/15
1 L
57.65€
1L
10674722
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4340/17
2,5 L
75.35€
2.50L
Description
Description
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Identifiants chimiques
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Spécification
2
7647-01-0
Flacon en plastique PEHD
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46g/mol
Incolore
100°C
14 mmHg à 20°C
Liquide
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.