Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| pH | 2 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 14 mmHg à 20°C |
| Quantité | 2,5 L |
| Forme physique | Liquide |
| Nom IUPAC | acide chlorhydrique |
| Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chlorohydric acid; Muriatic acid
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid