Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1 N), solution etalon prete a l'emploi pour l'analyse volumetrique, conforme aux exigences de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
CIH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits de sel, 10 L, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
138.00€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10510921
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
J/4350/21
5 L Récipient en plastique
175.00€
5L
10439560
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
J/4350/24
10 L Sachet dans une boîte
138.00€
10L
12616727
missing translation for 'viewDocuments'
Fisher Chemical
J/4350/25
25 L Récipient en plastique
188.00€
25L
Description
Description
CIH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits de sel, 10 L, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
Specifications
Chemical Identifiers
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Specifications
2
7647-01-0
14 mmHg à 20°C
Liquide
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Incolore
100°C
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Chlorane
313
36.46g/mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
SDS
Documents
Documents
Certificates