Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1 N), solution etalon prete a l'emploi pour l'analyse volumetrique, conforme aux exigences de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical Code produit.: 12616727
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1 N), solution etalon prete a l'emploi pour l'analyse volumetrique, conforme aux exigences de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 12616727
25 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Code produit. 12616727
Marque: Fisher Chemical J/4350/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
CIH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits de sel, 10 L, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 14 mmHg à 20°C
Quantité 25 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526652 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberJ/4350/21,J/4350C/90,J/4350/25
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid 0.1M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1 N), solution etalon prete a l'emploi pour l'analyse volumetrique, conforme aux exigences de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >