Learn More
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED, pour l’analyse ACS, J.T.Baker™
156.00€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11311540
|
Avantor J.T.Baker
9530-00 |
500ml |
156.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15504065
|
Avantor J.T.Baker
9530-33 |
2,5 L |
286.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Chemical Identifiers
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
hydrogen chloride |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Specifications
Hydrochloric Acid | |
7647-01-0 | |
ClH | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
ACS | |
36.5 to 38.0 % | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction