Learn More
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED, pour l’analyse ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 11311540
compliance-icons compliance-icons
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED, pour l’analyse ACS, J.T. Baker™
Code produit. 11311540
500ml
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Code produit. 11311540
Marque: Avantor J.T.Baker 953000
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom ACS
Plage de pourcentage du dosage 36.5 to 38.0 %
Quantité 500ml
Poids de la formule 36.46
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED, pour l’analyse ACS, J.T. Baker™ >