Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 298.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Note relative au nom | 0.1 N Standard Solution |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Point d’ébullition | 100,0°C |
Concentration | 0,0998 à 0,1002 N (20°C) |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10647282
|
Thermo Scientific Acros
124200010 |
1 l | Flacon en verre |
28.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10083943
|
Thermo Scientific Acros
124200025 |
2,5 L | Flacon en plastique |
47.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15294614
|
Thermo Scientific Acros
124200100 |
10 L | Récipient en plastique |
130.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15204624
|
Thermo Scientific Acros
124200250 |
25 L | Bidon en plastique |
298.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
Spécification
Incolore | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
0,0998 à 0,1002 N (20°C) | |
1 | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene | |
Cl | |
313 | |
36.46 |
0.1 N Standard Solution | |
100,0°C | |
1,0000 g/ml | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sécurité et traitement
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Les propriétés toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées.
NFPA
Santé : 2
Inflammabilité : 0
Instabilité : 0
MENTION D’AVERTISSEMENT : MISE EN GARDE !
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only