Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 124200250
310.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalonSpécification
Hydrochloric acid | |
0.1 N Standard Solution | |
100,0°C | |
1,0000 g/ml | |
1 | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 |
Incolore | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
0,0998 à 0,1002 N (20°C) | |
Bidon en plastique | |
25 L | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et le benzène | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |