Learn More
Hydrazine hydraté, 55 % (hydrazine, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
20.90€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10217-52-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.05 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
SMILES | NN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521794
|
Thermo Scientific Acros
296811000 |
100 mL | Flacon en verre |
20.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348830
|
Thermo Scientific Acros
296815000 |
500 mL | Flacon en verre |
48.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954151
|
Thermo Scientific Acros
296810025 |
2.5 L | Flacon en verre |
191.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
10217-52-4, 7732-18-5 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
NN |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 |
Spécification
109.4°C | |
-65.0°C | |
10217-52-4, 7732-18-5 | |
55% | |
H2NNH2·xH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14,4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
55% (Hydrazine,35%) | |
1.023 |
Hydrazine hydrate | |
55% (Hydrazine 35%) | |
Liquide | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
>100°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; hydrate | |
24654 | |
32.04 | |
1.3870 to 1.3910 | |
1.0230g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une grave
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
- Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine (hydrate),Hydrazine
RUO – Research Use Only