Learn More
Hydrazine hydraté, 55 % (hydrazine, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11954151
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10217-52-4, 7732-18-5
Formule moléculaire H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 32.05
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Spécification
Point d’ébullition 109.4°C
Nom chimique ou matériau Hydrazine hydrate
Point de fusion -65.0°C
Note relative au nom 55% (Hydrazine 35%)
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Plage de pourcentage du dosage 55%
Formule linéaire H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Point d’éclair >100°C
Merck Index 14,4771
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Nom IUPAC hydrazine
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 55% (Hydrazine,35%)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3910
Gravité spécifique 1.023
Densité 1.0230g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine, Hydrazine(hydrate)