Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Support élévateur hydraulique de laboratoire
A laboratory lifting table with smooth-running lifting hydraulics that loads up to 85 kg.
5490.00€ - 7470.00€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10294772
|
Juchheim Laborgeraete™
02294 |
625 mm |
5490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10204782
|
Juchheim Laborgeraete™
02296 |
1060 mm |
7470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- For static and dynamic loads
- Particularly stable due to scissor construction made of robust steel
- Acid and base resistant due to high-quality powder coating
- Requires no external connections (pump hydraulics fully integrated)
- With handles for easy transport
- To lower the load, the lever only has to be pressed slightly upwards. The load then sinks slowly (approx. 3 cm/s) and stops as soon as the lever is released again.
Spécification
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Juchheim Laborgeraete™ Support élévateur hydraulique de laboratoire