Learn More
HYDRANAL™ - Milieu de travail K, réactif pour titration KF volumétrique à un composant dans les aldéhydes et les cétones (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 34817-4X1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-66-3 Poids : 5.40000kg Transport : UN number : 3382 Chem class : 6.1 Pack group : I
Spécification
100°C | |
∼1.34 g/mL | |
Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium) | |
<50.0000% | |
60°C | |
MFCD00147202 | |
Methylidyne trichloride |
4 x 1 L | |
HYDRANAL™ - Working Medium K | |
≥30.0000% | |
107-07-3 | |
Bouteille en verre | |
UN3382 | |
Karl Fischer |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-Working Medium K
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H300 + H310 + H330-Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin