Learn More
Huile HYDRANAL™ - Coulomat AK, réactif pour la titration KF coulométrique dans les cétones (solution anolyte), recommandé pour les cellules avec membrane, Honeywell Fluka
Marque: Honeywell-Hydranal 34820-6X500ML
Description
Spécification
HYDRANAL™ - Coulomat AK | |
1.200 g/cm3 | |
6 x 500 mL | |
≥30.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% | |
60°C | |
UN1992 |
Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm | |
32°C | |
109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5 | |
<50.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <5.0000%, <5.0000% | |
Bouteille en verre | |
Karl Fischer |
Sécurité et traitement
- hydranal coulomat AK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-triflouroeth