Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 34806-6X500ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
HYDRANAL™-Composite 2 | |
90°C (194°F) | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 693-98-1, 68007-08-9 |
1.11g/mL | |
6 x 500 mL |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL-Composite 2
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Composite 2, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu