Learn More
Cytiva Milieu de culture RPMI 1640 HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
25.00€ - 188.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Forme | Liquide |
Type de produit | RPMI 1640 |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Durée de conservation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Durée de conservation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10218023
|
Cytiva
SH30027.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, Rouge de phénol | 12 mois |
132.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11551811
|
Cytiva
SH30027.02 |
1 000 ml | Glutamine, Rouge de phénol | 12 mois |
40.30€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10648934
|
Cytiva
SH30027.LS |
6 x 1 000 ml | Glutamine, Rouge de phénol | 18 Mois |
188.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11541851
|
Cytiva
SH30096.02 |
1 000 ml | Rouge de phénol | Sans glutamine | 12 mois |
45.95€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10554144
|
Cytiva
SH30096.LS |
6 x 1 000 ml | Rouge de phénol | Sans glutamine | 18 Mois |
186.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10711664
|
Cytiva
|
6 x 500 mL | Rouge de phénol | Sans glutamine | 18 Mois |
141.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11998075
|
Cytiva
SH30255.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol | 18 Mois |
145.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11521881
|
Cytiva
|
500 mL | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol | 18 Mois |
25.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11531881
|
Cytiva
SH30255.02 |
1 000 ml | Glutamine, Rouge de phénol, Rouge de phénol | 18 Mois |
34.63€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10731254
|
Cytiva
SH30605.01 |
500 mL | Sans rouge de phénol | 18 Mois |
30.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11531851
|
Cytiva
|
500 mL | Rouge de phénol | Sans glutamine | 18 Mois |
25.15€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11541811
|
Cytiva
|
500 mL | Glutamine, Rouge de phénol | 12 mois |
25.55€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
RPMI 1640 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Milieu de culture RPMI 1640 HyClone™