Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ RPMI 1640
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30605.01
24.36 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
500 mL |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
RPMI 1640 | |
Sans rouge de phénol |