Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ RPMI 1640
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30255.FS
135.85 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : CAS : 53123-88-9 Poids : 0.01250kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
6 x 500 mL |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
RPMI 1640 | |
Glutamine, HEPES, Rouge de phénol |