Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ RPMI 1640
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30096.LS
179.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21883" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans glutamine |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
RPMI 1640 | |
Rouge de phénol | |
6 x 1 000 ml |