Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal destiné à la recherche, origine Amérique du Sud
Complétez la croissance des cultures cellulaires avec une qualité provenant d’Amérique du Sud.Le sérum de veau fœtal (FBS) destiné à la recherche, origine Amérique du Sud HyClone™ est un sérum irradié conforme aux réglementations de l’UE afin de fournir une solution économique pour les applications de recherche pour les clients européens.
197.00€ - 308.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EU regulations |
---|---|
Couleur | Brown |
Contenu et stockage | Store at -10 °C or below, Store refrigerated after thawed for up to 6 weeks |
Pays d’origine | South America |
Forme | Liquid |
Code produit | Marque | Sterilization Method | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Sterilization Method | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17192345
|
Cytiva
SV30160.03IR30-45 |
Irradié 30 à 45 doses |
308.00€
500mL |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12360273
|
Cytiva
SV30160.03IR |
Irradiated |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le sérum de veau fœtal (FBS) destiné à la recherche, origine Amérique du Sud, provient généralement du Brésil et de l’Uruguay et est conforme aux réglementations de l’UE pour des procédures strictes de fabrication et de contrôle de la qualité afin d’assurer un sérum homogène et de haute qualité.Le sérum est disponible pour les clients situés en Europe, en Asie et en Afrique.
- En provenance des pays d’Amérique du Sud approuvés par l’UE avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Produit à l’aide d’une véritable technologie de pool pour assurer l’uniformité et la cohérence de flacons en flacons
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
- Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
Spécification
EU regulations | |
Store at -10 °C or below, Store refrigerated after thawed for up to 6 weeks | |
Liquid | |
Sterile | |
South America (typically Brazil, Uruguay) | |
Cell culture growth |
Brown | |
South America | |
Fetal Bovine Serum | |
Irradiated | |
Virus panel testing according to 9 CFR 113.53 |