Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal destiné à la recherche, origine Amérique du Sud
Complétez la croissance des cultures cellulaires avec une qualité provenant d’Amérique du Sud.Le sérum de veau fœtal (FBS) destiné à la recherche, origine Amérique du Sud HyClone™ est un sérum irradié conforme aux réglementations de l’UE afin de fournir une solution économique pour les applications de recherche pour les clients européens.
Marque: Cytiva SV30160.03IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Research Grade Fetal Bovine Serum (FBS), South American Origin is typically sourced from Brazil and Uruguay and complies with EU regulations for strict manufacturing and quality control procedures to ensure a consistent and high-quality serum. The serum is available for customers located in Europe, Asia, and Africa.
- Sourced in EU-approved South American countries with complete traceability back to original source
- Low in antibodies and high in growth factors
- Produced using true pool technology for uniformity and consistency from bottle to bottle
- Filtered through three sequential 100nm (0.1μm) pore size-rated filters
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Spécification
EU regulations | |
Conserver à -10°C ou moins, conserver réfrigéré après décongelés pendant 6 semaines maximum | |
Liquide | |
5800 mL | |
Irradiés | |
Research grade | |
Virus panel testing according to 9 CFR 113.53 |
Marron | |
Amérique du Sud | |
Fetal Bovine Serum | |
Stérile | |
South America (typically Brazil, Uruguay) | |
Irradiated | |
Cell culture growth |