Learn More
Cytiva Milieux LS et PF-CHO MPS HyClone™ PF-CHO™
Contribue à la croissance de nombreux clones cellulaires CHO et à la production de différentes protéines recombinantes. Les milieux de culture LS et PF CHO MPS HyClone™ PF CHO™ sont des milieux sans protéines développés par le biais de la conception des voies métaboliques.
78.30€ - 352.56€
Code produit | Marque | Quantité | Description | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Description | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10494085
|
Cytiva
SH30333.02 |
10 L | PF-CHO MPS (poudre) - sans protéines | Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
279.00€
10L |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10443295
|
Cytiva
SH30359.02 |
1000 mL | PF CHO LS avec L-glutamine (liquide) - sans protéines | Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
78.30€
1000mL |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10721694
|
Cytiva
SH30333.01 |
5 L | PF-CHO MPS (poudre) | Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
148.00€
5L |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11571911
|
Cytiva
SH30359.LS |
6 x 1000 mL | PF CHO LS w/L-Glutamine (liquid) | No Phenol Red, No HEPES |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Spécification
BPFa |