Learn More
Cytiva Milieux LS et PF-CHO MPS HyClone™ PF-CHO™
Contribue à la croissance de nombreux clones cellulaires CHO et à la production de différentes protéines recombinantes. Les milieux de culture LS et PF CHO MPS HyClone™ PF CHO™ sont des milieux sans protéines développés par le biais de la conception des voies métaboliques.
Marque: Cytiva SH30359.LS
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Spécification
cGMP | |
PF CHO LS w/L-Glutamine (liquid) | |
Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate | |
6 x 1000 mL |
2° to 8°C | |
Liquid | |
No Phenol Red, No HEPES |