Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™ (États-Unis)
Augmentez la croissance de culture cellulaire avec le sérum de veau nouveau-né HyClone™ d’origine américaine.
Marque:  Cytiva SH30118.03IR25-40
135.85 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16291102
  • 143.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm et provenant d’animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sérum de veau nouveau-né (États-Unis)
500 mL
Irradié, 25 à 40 doses